Ubrousky pro lehké úkony, KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*
KIMB34155
- Balené:1 krabice s 280 archy
- Barva:Bílá
- Popis:Ubrousky pro jemné úkony KIMTECH SCIENCE*, 1vrstvé
- L×W:112×213 mm
- Sekvence:02
- Environmentally Preferable:
- Bal.:17.160
Tyto jednovrstvé, ubrousky pro lehké úkony zvládnou řadu lehkých úkonů a snadno stírají kapaliny a prach.
- Antistatické dávkování snižuje uvolňování vláken a elektrostatický výboj a řídí jejich používání
- Možnost přenosu snižuje množství odpadu
- Dávkování po jednom kusu (pop-up dávkovač)