Štít obličejový, Tuffmaster™
Catalog # 111-1635
Supplier: 3M
Specifications
- Type:Anti-UV, anti-scratch
- D׊:230×370 mm
- Materiál:PC
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tento obličejový štít obsahuje náhlavní pásek (H8) vyrobený z vyrobený z termoplastického a čirého PC zorníku (WP96). Obě části poskytují vysokou odolnost k nárazu. Ideální pro použití v obrábění kovů, výrobě, stavebnictví, těžbě a dopravě.
- nastavitelné zajišťovací zařízení na náhlavní pásce umožňuje výměnu zorníku během chvilky
- zajišťovací zařízení poskytuje přesné přizpůsobení a pohodlnou ochranu hlavy
- 5pozicová korunní páska pro lepší podpěru a pohodlí
- tvarovaný PC zorník poskytuje odolnost k nárazu a postřiku a rychle se přizpůsobí jakékoliv náhlavní pásce 3M™bez jiných nástrojů
Tloušťka zorníku: 2 mm
Certifications: EN 166