Polyvinyl alcohol, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE suitable for use as excipient, hydrolysed, SAFC®
Katalogové číslo 1.41353.1000
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Číslo CAS:9002-89-5
:25213-24-5
Vzorec:[-CH₂CH(OH)-]n
MDL číslo:MFCD00081922