ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meter, bench, HQd (HQ411D)
pH/mV/°C meter, bench, HQd (HQ411D)
Supplier:  Hach
Certificates
undefined
pH/mV/°C meter, bench, HQd (HQ411D)
Supplier:  Hach
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0380
  • 662-1981
  • Model:
  • HQ411D
  • HQ411D
  • Rozsah - pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • Rozlišení - pH:
  • 0,1/ 0,01/ 0,001
  • 0,1/ 0,01/ 0,001
  • Přesnost - pH:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • Automatické rozpoznání pufrů:
  • Colour-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
    IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 pH
    DIN: 1.09, 4.65, 9.23
    User-defined custom buffer sets
  • Colour-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
    IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 pH
    DIN: 1.09, 4.65, 9323
    User-defined custom buffer sets
  • Rozsah - mV:
  • ±1500
  • ±1500
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1/ 0,01/ 0,001
  • 0,1/ 0,01/ 0,001
  • Přesnost - mV:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • Rozsah teplot:
  • −10...+110 °C
  • −10...+110 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ± 0,3 °C
  • ± 0,3 °C
  • Kompenzace teploty:
  • Automatic, off, manual
  • Automatic, off, manual
  • Displej:
  • Backlit graphical LCD
  • Backlit graphical LCD
  • Napájení:
  • 230 V with power supply or 4 × AA Alkaline batteries
  • 230 V with power supply or 4 × AA Alkaline batteries
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 500 results
  • 500 results
  • Připojení:
  • 1 × M12 digital for IntelliCAL™ electrodes
  • 1 × M12 digital for IntelliCAL™ electrodes
  • Výstupy:
  • USB
  • USB
  • Š×H×V:
  • 175×234×86 mm
  • 175×234×86 mm
  • Hmotnost:
  • 0,85 kg
  • 0,85 kg
Specifications
Related Information
Electrodes
Product Information
Frequently Bought Together