ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express C8 HPLC and UHPLC Columns
 :  Merck
Supelco® Ascentis® Express C8 HPLC and UHPLC Columns
 :  Merck
  • Catalog No:
  • 50396-U
  • 50362-U
  • 53857-U
  • 50394-U
  • 50395-U
  • 53983-U
  • 53831-U
  • 53852-U
  • 50392-U
  • 53853-U
  • 53848-U
  • 53849-U
  • 54272-U
  • 50381-U
  • 53511-U
  • 50382-U
  • 53509-U
  • 50367-U
  • 53837-U
  • 50368-U
  • 53838-U
  • 50363-U
  • 53834-U
  • 50364-U
  • 53836-U
  • 50377-U
  • 53844-U
  • 50378-U
  • 53839-U
  • 53843-U
  • 50376-U
  • 54260-U
  • 50399-U
  • 53512-U
  • 53832-U
  • 51657-U
  • 53858-U
  • 51654-U
  • 51656-U
  • 50390-U
  • 50391-U
  • 50386-U
  • 50389-U
  • 51652-U
  • 50385-U
  • 53795-U
  • 51679-U
  • 51663-U
  • 51664-U
  • 51658-U
  • 51661-U
  • 51674-U
  • 51676-U
  • 51672-U
  • 53997-U
  • 51673-U
  • 50372-U
  • Popis:
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • Naplnění uhlíkem:
  • 3,7%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 5,4%
  • 4,8%
  • 5,4%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 3,7%
  • 3,7%
  • 3,7%
  • 3,7%
  • 4,8%
  • 3,7%
  • 5,4%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 4,8%
  • 5,4%
  • 4,8%
  • 3,7%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Maximální tlak:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • Rozsah pH:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Povrchová oblast:
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • Kód USP:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
Guard cartridge holder