Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Katalogové číslo BEHRB00217617
Dodavatel: BEHR
Přejít na:
Product Details & Documents
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Specifikace
- Průtoková rychlost:10 - 100 l/hour
- Popis:Flow meter
- Délka:210 mm