ContactUsLinkComponent
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™ X
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™ X
Katalogové číslo 111-1629
Dodavatel:  3M
undefined
Opakovaně použitelné špunty do uší, E-A-R™ Ultrafit™ X
Katalogové číslo 111-1629
Dodavatel:  3M
Specifikace
  • Barva:
    Žlutá/modrá
  • Popis:
    Špunty do uší, se šňůrkou, 35 dB, s krabičkou
  • Sekvence:
    02
  • Velikost:
    U*
  • Bal.:
    50 PAIR
Specifikace
O tomto produktu
Špunty do uší se šňůrkou vyrobené z patentované polymerové formule, pohodlná špička špuntů do uší se třemi zarážkami poskytuje vynikající útlum 35 dB SNR, jeden z nejvyšších mezi tvarovanými špunty do uší. Špunty do uší jsou již tvarované pro dobré přizpůsobení.
  • Špunty do uší se třemi jemnými lamelami zajišťují perfektní přizpůsobení: bez potřeby tvarování
  • přizpůsobí se většině zvukovodů a poskytuje vysokou úroveň útlumu
  • odolné k vlhkosti a kompatibilní s ostatními OOP
  • omyvatelné a opakovaně použitelné
SNR: 35 dB
Certifications: EN 352-2