VWR® Traceable®, Teploměry s velkými číslicemi
Catalog # 620-1858
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:–50…+70 °C
- Rozlišení:0,1 °C
- Přesnost:±1,0 °C
- Bal.:1
Specifications
About this item
Digitální teploměr umožňuje současné odečítání hodnot okolí a hodnot sondy. Je možné nastavit alarm pro hodnoty vysoké/nízké teploty, mezi těmito hodnotami a mimo tyto hodnoty. Při dosažení hodnoty 'mimo rozsah' se rozsvítí zelená/červená kontrolka a zazní zvukový alarm.
- displej se dvěma řádky
- veliké číslice
- nulování hodnot stiskem tlačítka
Vnější čidlo (Dר: 16×5 mm) s 1 m kabelem.
Delivery: Dodáváno s kalibračním certifikátem Traceable, s alkalickými bateriemi typu AAA, držákem s přísavkou pro senzor a plastovým obalem.