0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Filtry
Patrony filtrační
Cartridges for water purification system, WaterPro PS polishing system
Cartridges for water purification system, WaterPro PS polishing system
LBCP9007201
:
LABCONCO
Cartridges for water purification system, WaterPro PS polishing system
LBCP9007201
:
LABCONCO
Popis:
Activated carbon cartridge, 1,8 kg
Sekvence:
01
Bal.:
1