ContactUsLinkComponent
Biological safety cabinet, class I, Purifier®
 :  LABCONCO
undefined
Biological safety cabinet, class I, Purifier®
 :  LABCONCO
  • Catalog No:
  • LBCP3980221
  • LBCP3980423
  • Model:
  • Purifier® - 2 feet
  • Purifier® - 4 feet
  • Objem odsávaného vzduchu:
  • 187 - 264 m³/h
  • 374 - 527 m³/h
  • Filtry:
  • 99,99% efficient exhaust HEPA filter
  • 99,99% efficient exhaust HEPA filter
  • Elektrické připojení:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • Vnější Š×H×V:
  • 603×727×942 mm
  • 1213×727×942 mm
  • Hmotnost:
  • 57 kg
  • 88 kg
Frequently Bought Together