ContactUsLinkComponent
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIT1032-74
Dodavatel:  US Biological
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIT1032-74
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    microtubule-associated Protein tau
  • Symbol antigenu:
    MAPT
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Ser422
  • Skladovací pufr:
    Dulbecco’s PBS (without Mg2+ and Ca2+), 1mg/ml BSA (IgG, protease free), pH 7,3, 0,1% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by epitope affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    10 Pieces
  • Bal.:
    10
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MAPT (microtubule-associated protein tau)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human