Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-Protein Gene Product 9.5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Protein Gene Product 9.5 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIP9102-70M
Anti-Protein Gene Product 9.5 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIP9102-70M

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Protein Gene Product 9.5
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Monkey,
    Human,
    Dog
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    50 to 100
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,2% gelatin, 0,05% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

 

 

  • Recommended dilution: Western Blot: 0.1-1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Monkey