ContactUsLinkComponent
Anti-Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIN2566-32C
Anti-Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIN2566-32C
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat