ContactUsLinkComponent
Anti-Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIN2566-32B
Dodavatel:  US Biological
undefined
Anti-Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIN2566-32B
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Reaktivita:
    Pig,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    Tris-citrate/phosphate, pH 7,5, 0,1% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:500; Immunofluorescence: 1:100-1:250; Immunochemistry: 1:100-1:250
Type: Primary
Antigen: Niemann-Pick Disease, Type C1 Gene-Like 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat