Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
USBIM3886-75A-BIOT
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:MHC Class 1 Chain-related Gene A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Biotin
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human