ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIM2865-11N
Dodavatel:  US Biological
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIM2865-11N
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Mitogen-activated protein kinase kinase 1
  • Symbol antigenu:
    MAP2K1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Hamster,
    Rabbit,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Thr292
  • Skladovací pufr:
    PBS(without Mg2+ and Ca2+), pH 7,2, 1mg/mlBSA (IgG, protease free), 0,05% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MAP2K1 (mitogen-activated protein kinase kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Hamster, Human, Mouse, Rabbit, Rat