ContactUsLinkComponent
Anti-MEK 1 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIM2865-11A1
Anti-MEK 1 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIM2865-11A1
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MEK1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Thr386
  • Skladovací pufr:
    10mM HEPES, pH 7,5, 0,1% BSA, 0,09% BSA and50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MEK 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human