Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H39]
Catalog # USBIM2865-10H
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:MEK1/2
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:7H39
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Monkey,Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formát:Supernatant
- Formulář:liquid
- Modifikace:phospho-Ser217, phospho-Ser221
- Skladovací pufr:10mM HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride,100ug/ml BSA, 50% glycerol and less than 0,02% sodium azide.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: monoclonal
Clone: 7H39
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat