ContactUsLinkComponent
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIM2865-10G
Supplier:  US Biological
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIM2865-10G
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MEK1/2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Ser222
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, 1mg/ml BSA (IgG free, proteasefree), 0,05% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~0,05 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    10 Pieces
  • Bal.:
    10
Specifications
About this item
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat