ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIM2865-04A1
Dodavatel:  US Biological
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBIM2865-04A1
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Mitogen-activated protein kinase kinase 1
  • Symbol antigenu:
    MAP2K1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: MAP2K1 (mitogen-activated protein kinase kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human