Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i173]
Catalog # USBIM2865-03E
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:MEK1/2
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:9i173
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Imunoprecipitace:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Formát:Supernatant
- Formulář:liquid
- Modifikace:phospho-Ser218, phospho-Ser222
- Skladovací pufr:50mM Tris-glycine, pH 7,4, 0,15M sodium chloride, 0,01% sodium azide, 0,05% BSA, 40% glycerol.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1000; Immunochemistry: 1:50-100;; Immunoprecipitation: 1:30
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: monoclonal
Clone: 9i173
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human