Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIM2865-02F
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBIM2865-02F

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MEK1/2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, 1% BSA, 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat