Anti-MEK1, MEK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D577]
Katalogové číslo USBIM2865-02D-100
Dodavatel: US Biological
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:MEK1/2
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:6D577
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG2a
- Reaktivita:Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:20
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: monoclonal
Clone: 6D577
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat