ContactUsLinkComponent
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIM2865-02A1
Supplier:  US Biological
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBIM2865-02A1
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MEK1/2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Drosophila,
    Chicken,
    Human,
    Bovine,
    Dog,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    200 to 250
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifications
About this item
Recommended dilution: Western Blot: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Drosophila, Human, Mouse, Rat