Anti-Histone Methyltransferase Set7/9 Rabbit polyclonal antibody
Catalog # USBIH5203-97H
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Histone Methyltransferase Set7/9
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Formát:whole antiserum
- Formulář:liquid
- Skladovací pufr:PBS, 0,2% gelatin, 0,05% sodium azide.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Histone Methyltransferase Set7/9
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse