Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-Glycogen Synthase Kinase 3 alpha, pan Rabbit polyclonal antibody
Anti-Glycogen Synthase Kinase 3 alpha, pan Rabbit polyclonal antibody
Katalogové číslo USBIG8170-40C
Dodavatel:  US Biological
Anti-Glycogen Synthase Kinase 3 alpha, pan Rabbit polyclonal antibody
Katalogové číslo USBIG8170-40C
Dodavatel:  US Biological

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Glycogen Synthase Kinase 3 alpha, pan
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    16 to 25
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

Recommended dilution: ELISA: 1:4000-1:16000

Type: Primary
Antigen: Glycogen Synthase Kinase 3 alpha, pan
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human