Anti-Fibrinogen Rabbit Polyclonal Antibody
USBIF4199-92N
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Fibrinogen
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig
- Formát:Serum
- Formulář:lyophilized powder
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:1 ml
- Bal.:1 mL
Type: Primary
Antigen: Fibrinogen (fibrinogen)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Pig