ContactUsLinkComponent
Anti-Endophilin, pan, SH3 Domain Rabbit polyclonal antibody
  USBIE2291-48
Anti-Endophilin, pan, SH3 Domain Rabbit polyclonal antibody
  USBIE2291-48
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Endophilin, pan, SH3 Domain
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,4, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,25 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by epitope affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Endophilin, pan, SH3 Domain
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse