Anti-CDK1 Mouse monoclonal antibody [clone: POH-1]
USBIC2549-49J
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cyclin-dependent kinase 1
- Symbol antigenu:CDK1
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:POH-1
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Imunoprecipitace:Yes
- Izotyp:IgG2a
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Formulář:liquid
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Čištění:purified
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: POH-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human