Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A94]
  USBIC0115-01J
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A94]
  USBIC0115-01J

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Calcitonin Gene Related Peptide alpha
  • Symbol antigenu:
    CGRPA
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    13A94
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    0,01M phosphate buffer, pH 7,4, 0,5M NaCland 15mM sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    ~1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A/G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene Related Peptide, alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A94
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human