Anti-Cadherin, pan Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 7H11]
Catalog # USBIC0107-10Y
Dodavatel: US Biological
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cadherin, pan
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:7H11
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formát:Supernatant
- Formulář:liquid
- Skladovací pufr:10mM HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride,100ug/ml BSA, 50% glycerol and less than 0,02% sodium azide.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Cadherin, pan
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat