Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-CDK15 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Katalogové číslo USBIA1363-17-PE
Dodavatel:  US Biological
undefined
Anti-CDK15 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Katalogové číslo USBIA1363-17-PE
Dodavatel:  US Biological

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Cyclin-dependent kinase 15
  • Symbol antigenu:
    CDK15
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Testované aplikace:
    Fluoresence ELISA
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl

Specifikace

O tomto produktu

Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CDK15 (cyclin-dependent kinase 15)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse