Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-ABHD12 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Katalogové číslo USBIA0004-73-APC
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-ABHD12 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Katalogové číslo USBIA0004-73-APC
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    abhydrolase domain containing 12
  • Symbol antigenu:
    ABHD12
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    APC (Allophycocyanin)
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Testované aplikace:
    Fluoresence ELISA
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl

Specifications

About this item

Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ABHD12 (abhydrolase domain containing 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human