ContactUsLinkComponent
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k26]
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k26]
Katalogové číslo USBI143153
Dodavatel:  US Biological
undefined
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k26]
Katalogové číslo USBI143153
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Cyclin-dependent kinase 1
  • Symbol antigenu:
    CDK1
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    13k26
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM NaCl, 0,2% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:100; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k26
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human