ContactUsLinkComponent
Anti-NR4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A6]
Anti-NR4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A6]
Katalogové číslo USBI130558
Dodavatel:  US Biological
Anti-NR4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A6]
Katalogové číslo USBI130558
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2
  • Symbol antigenu:
    NR4A2
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    4A6
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2.
  • Sekvence:
    GFQVQHSPMWDDPGSLHNFHQNYVATTHMIEQRKTPVSRLSLFSFKQSPPGTPVSSCQMRFDGPLHVPMNPEPAGSHHVVDGQTFAVPNPIRKPASMGFP
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NR4A2 (nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4A6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human