Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CDCA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A10]
Anti-CDCA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A10]
Katalogové číslo USBI124759
Dodavatel:  US Biological
Anti-CDCA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A10]
Katalogové číslo USBI124759
Dodavatel:  US Biological

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Cell division cycle associated 3
  • Symbol antigenu:
    CDCA3
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    4A10
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG2b kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2.
  • Sekvence:
    MGSAKSVPVTPARPPPHNKHLARVADPRSPSAGILRTPIQVESSPQPGLPAGEQLEGLKHAQDSDPRSPTLGIARTPMKTSSGDPPSPLVKQLSEVFETEDSKSNLPPEPVLPPEAPLSSELDLPLGTQLSVEEQMPPWNQTEFPSKQVFSKEEARQPTETPVASQSSDKPSRDPETPRSSGSMRNRWKPNSSKVLGRSPLTILQDDNSPGTLTLRQGKRPSPLSENVSELKEGAILGTGRLLKTGGRAWEQGQDHDKENQHFPLVES
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: CDCA3 (cell division cycle associated 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 4A10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human