Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI124722
Dodavatel:  US Biological
Anti-CDC123 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI124722
Dodavatel:  US Biological

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Cell division cycle 123
  • Symbol antigenu:
    CDC123
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formát:
    Serum
  • Formulář:
    liquid
  • Sekvence:
    MKKEHVLHCQFSAWYPFFRGVTIKSVILPLPQNVKDYLLDDGTLVVSGRDDPPTHSQPDSDDEAEEIQWSDDENTATLTAPEFPEFATKVQEAINSLGGSVFPKLNWSAPRDAYWIAMNSSLKCKTLSDIFLLFKSSDFITRDFTQPFImmunochemistryTDDSPDPCIEYELVLRKWCELIPGAEFRCFVKENKLIGISQRDYTQYYDHISKQKEEIRRCIQDFFKKHIQYKFLDEDFVFDIYRDSRGKVWLIDFNPFGEVTDSLLFTWEELISENNLNGDFSEVDAQEQDSPAFRCTNSEVTVQPSPYLSYRLPKDFVDLSTGEDAHKLIDFLKLKRNQQEDD
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: CDC123 (cell division cycle 123)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human