Anti-SYS1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
USBI042527-APC
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:SYS1 Golgi-localized integral membrane Protein homolog (S. cerevisiae)
- Symbol antigenu:SYS1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:APC (Allophycocyanin)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Formulář:liquid
- Počet aminokyselin:124 to 153
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Testované aplikace:Fluoresence ELISA
- Čištění:purified by Protein A chromatography
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SYS1 (SYS1 Golgi-localized integral membrane protein homolog (S. cerevisiae))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human