Anti-SMEK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Catalog # USBI042042-FITC
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:SMEK homolog 2, suppressor of mek1 (Dictyostelium)
- Symbol antigenu:SMEK2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Formulář:liquid
- Počet aminokyselin:719 to 748
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Testované aplikace:Fluoresence ELISA
- Čištění:purified by Protein A chromatography
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SMEK2 (SMEK homolog 2, suppressor of mek1 (Dictyostelium))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human