ContactUsLinkComponent
Anti-SMEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SMEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI042042
Dodavatel:  US Biological
Anti-SMEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI042042
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    SMEK homolog 2, suppressor of mek1 (Dictyostelium)
  • Symbol antigenu:
    SMEK2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    719 to 748
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: SMEK2 (SMEK homolog 2, suppressor of mek1 (Dictyostelium))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human