Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-RPL36 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-RPL36 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBI041211
Supplier:  US Biological
Anti-RPL36 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBI041211
Supplier:  US Biological

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Ribosomal Protein L36
  • Symbol antigenu:
    RPL36
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    21 to 50
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl

Specifications

About this item

Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RPL36 (ribosomal protein L36)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human