ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Katalogové číslo USBI038125-APC
Dodavatel:  US Biological
undefined
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Katalogové číslo USBI038125-APC
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Mitogen-activated protein kinase kinase 1
  • Symbol antigenu:
    MAP2K1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    APC (Allophycocyanin)
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    268 to 296
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Testované aplikace:
    Fluoresence ELISA
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MAP2K1 (mitogen-activated protein kinase kinase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse