ContactUsLinkComponent
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Catalog # USBI037676-PE
Supplier:  US Biological
undefined
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Catalog # USBI037676-PE
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    lysosomal Protein transmembrane 5
  • Symbol antigenu:
    LAPTM5
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    PE (Phycoerythrin)
  • ELISA:
    Yes
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Formulář:
    liquid
  • Počet aminokyselin:
    30 to 58
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Testované aplikace:
    Fluoresence ELISA
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    200 µl
  • Bal.:
    200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: LAPTM5 (lysosomal protein transmembrane 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human