Anti-CDC20 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Katalogové číslo USBI033572-AP
Dodavatel: US Biological
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cell division cycle 20
- Symbol antigenu:CDC20
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:AP (Alkaline Phosphatase)
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Formulář:liquid
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Čištění:purified by Protein A chromatography
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CDC20 (cell division cycle 20)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human