ContactUsLinkComponent
Anti-Myosin IIA, Non-muscle Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Myosin IIA, Non-muscle Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI029547
Dodavatel:  US Biological
undefined
Anti-Myosin IIA, Non-muscle Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo USBI029547
Dodavatel:  US Biological
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Myosin 2A
  • Symbol antigenu:
    MYO2A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    liquid
  • Modifikace:
    phospho-Ser1943
  • Skladovací pufr:
    0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM sodium chloride, 0,05% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Recommended dilution: Western Blot: 1:300; Immunochemistry: 1:500; Immunofluorescence: 1:400
Type: Primary
Antigen: Myosin IIA, Non-muscle
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human