ContactUsLinkComponent
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
  ROCK603-105-007
undefined
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
  ROCK603-105-007
  • Druh protilátky:
    Sekundární
  • Symbol antigenu:
    IgM µ
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    AP (Alkaline Phosphatase)
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Chicken
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Formát:
    Antibody fraction
  • Formulář:
    Liquid (sterile filtered)
  • Skladovací pufr:
    0,05 M Tris Chloride, 0,15M Sodium Chloride, 0,001M Magnesium Chloride, 0,0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Chicken IgM mu heavy chain
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    1 mg
  • Bal.:
    1 mg
Recommended Dilutions: ELISA: 1:8000; Western Blot: 1:200 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Chicken