Mouse IgG2b kappa Isotype Control (Unconjugated)
Catalog # GENSA01730
Supplier: Genscript
Specifications
- Druh protilátky:Rízení
- Klonovalita:Monoclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG2b kappa
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:1 mg
- Bal.:1 mg
Specifications
About this item
Type: Control
Antigen: IgG2b (Mouse) (mouse IgG2b)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: