Rabbit IgG Isotype Control (Unconjugated)
Catalog # GENSA01008
Supplier: Genscript
Specifications
- Druh protilátky:Rízení
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:4 mg
- Bal.:4 mg
Specifications
About this item
Type: Control
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: