Anti-Cre Recombinase Mouse monoclonal antibody unconjugated
GENSA00888-40
- Druh protilátky:Etiketa
- Klonovalita:Monoclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG2a
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:40 µg
- Bal.:40 µG
Type: Tag
Antigen: Cre Recombinase
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a (Mouse)
Reactivity: