Anti-V5 Tag Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Catalog # GENSA00877-40
Supplier: Genscript
Specifications
- Druh protilátky:Etiketa
- Název antigenu:V5 tag
- Symbol antigenu:V5
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:40 µg
- Bal.:40 µG
Specifications
About this item
Type: Tag
Antigen: V5 Tag (V5 tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: